Få mere at vide
Zinkcitratdihydrat, reagenskvalitet, Zn 31% min
Artikelnummer. 11313417
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313417 250 g 250g
11323417 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018129.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5990-32-9 | C12H14O16Zn3 | 610,368 g/mol
Zinkcitratdihydrat bruges i tandplejeprodukter som tandpastaer, mundskyllevand og tyggegummi på grund af dets antimikrobielle og antiinflammatoriske virkninger. Det bruges i kosttilskud, funktionelle fødevarer og drikkevarer. Det bruges til at formuleres i lægemidler og fødevarer som et zinktilskud. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10, Fordampningsrest 0,002%, Hydrogensulfid (H2S) P.T. (grænse omkring 1,5 ppm, svovldioxid (SO2) P.T. (grænse ca. 2,5ppm), H2O 0,05%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5990-32-9
Molekylær formel C12H14O16Zn3
Molekylvægt (g/mol) 610.368
MDL nummer MFCD00150587
InChI nøgle OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
Synonym zinc citrate dihydrate, unii-021ibv57il, acmc-20aj8r, citric acid zinc salt dihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt 2:3 , dihydrate, trizinc 2+ dicitrate dihydrate, zinc citrate, dihydrate, reagent, trizinc, ion zn2+ dicitrate dihydrate, zinc 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate-water 3/2/2, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt, hydrate 2:3:2
PubChem CID 16213234
IUPAC navn trizink;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc citrate dihydrate
Smeltepunkt 334 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Opløselig i fortyndede mineralsyrer og alkalihydroxider. Let opløselig i vand
Formel vægt 610,35 (574,32 Vandfri)
Grad Reagens
Fysisk form Pulver