Få mere at vide
Zinc chromate
Artikelnummer. 11483697
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483697 250 g 250g
11473697 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18178.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13530-65-9 | CrO4Zn | 181.37 g/mol
Zinkchromat bruges i pigmenter, gummi, linoleum fremstilling, metal overfladebehandling, galvanisering mellemprodukter, forskning og udvikling. Det finder sin anvendelse som et nyttigt metal til at forhindre korrosion, når det påføres andre metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinkchromat bruges i pigmenter, gummi, linoleum fremstilling, metal overfladebehandling, galvanisering mellemprodukter, forskning og udvikling. Det finder sin anvendelse som et nyttigt metal til at forhindre korrosion, når det påføres andre metaller.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13530-65-9
Molekylær formel CrO4Zn
Molekylvægt (g/mol) 181.37
MDL nummer MFCD00036281
InChI nøgle NDKWCCLKSWNDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc chromate, zinc chrome, zinc chromate c, zinc chromate o, zinc chromate t, zinc chromate z, zinc chromate am, zincro zto, basic zinc chromate, zinc chrome yellow
PubChem CID 26089
IUPAC navn zink;dioxid(dioxo)chrom
SMIL [Zn++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc chromate
Tæthed 3.4
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 181.37