Få mere at vide
Zinkklorid, ultra tør, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368587 5 g 5g
11378587 25 g 25g
11358587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035726.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
Zink(II)chlorid anvendes som katalysator, som dehydrerings- og kondenseringsmiddel, loddemiddel og metalætsemiddel. Det bruges også til at bevare anatomiske prøver, træbeskyttelsesmidler, deodorant, desinficerende og balsamerende materialer. Det bruges som bejdsemiddel i tryk- og farvningsmaterialer og i vulkaniseringsprocesser af fiber og gummi. Det er nyttigt som en elektrolyt i tørcellebatterier, i metalindustrien, i galvanisering af jern og som en elektrolyt til galvanisering. Det er nyttigt i en organisk syntese, for eksempel i Friedel-crafts acylering, Fisher indol syntese, Lucas reagens (zinkchlorid med HCl), aktivering af allyliske/benzyliske halogenider mod reaktion med olefiner eller med natriumcyanoborhydrid katalyseret reduktion af halogenider, organiske zink-reagenser til brug i organiske zinkreagenser og negiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-85-7
Molekylær formel Cl2Zn
Molekylvægt (g/mol) 136.28
MDL nummer MFCD00011295
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC navn dichlorzink
SMIL Cl[Zn]Cl
Tekniske data
Kogepunkt 732°C
Kemisk navn eller materiale Zinc chloride
Smeltepunkt 290 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999% (metals basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water and dilute hydrochloric acid. Soluble in alcohol,glycerol,ether and acetone.
Formel vægt 136.29
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.91 g/mL