Få mere at vide
Zinkklorid, ultra tør, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zink(II)chlorid anvendes som katalysator, som dehydrerings- og kondenseringsmiddel, loddemiddel og metalætsemiddel. Det bruges også til at bevare anatomiske prøver, træbeskyttelsesmidler, deodorant, desinficerende og balsamerende materialer. Det bruges som bejdsemiddel i tryk- og farvningsmaterialer og i vulkaniseringsprocesser af fiber og gummi. Det er nyttigt som en elektrolyt i tørcellebatterier, i metalindustrien, i galvanisering af jern og som en elektrolyt til galvanisering. Det er nyttigt i en organisk syntese, for eksempel i Friedel-crafts acylering, Fisher indol syntese, Lucas reagens (zinkchlorid med HCl), aktivering af allyliske/benzyliske halogenider mod reaktion med olefiner eller med natriumcyanoborhydrid katalyseret reduktion af halogenider, organiske zink-reagenser til brug i organiske zinkreagenser og negiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifica
| Kogepunkt | 732°C |
| Kemisk navn eller materiale | Zinc chloride |
| Smeltepunkt | 290 °C |
| Navn note | ultra dry |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% metal basis |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water and dilute hydrochloric acid. Soluble in alcohol,glycerol,ether and acetone. |
| Formel vægt | 136.29 |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.