Få mere at vide
Zinkchloridopløsning EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12910904 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12910904 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12910904 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 063 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    851.00 DKK
    654.93 DKK / 1000ml
    Spare 196.07 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Chloride solution
Emballage Flaske
CAS 7646-85-7
Molekylær formel Cl2Zn
Koncentration 0.05 M
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMIL Cl[Zn]Cl
IUPAC navn dichlorzink
Molekylvægt (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:49976
Grad Eu. Ph. Referencematerialer
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Zinc chloride 0.05M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3008500
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i