Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Chloride |
| CAS | 7646-85-7 |
| Mængde | 1000 mL |
| Molekylær formel | Cl2Zn |
| Synonym | zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride |
| InChI nøgle | JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | Cl[Zn]Cl |
| IUPAC navn | dichlorzink |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.28 |
| PubChem CID | 5727 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zinc chloride 0.5M Volumetric Solution
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i