Få mere at vide
Zinkchloridopløsning 0,1mol/L, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12973634 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12973634 1000 mL Flaske 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12973634 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 320 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.00 DKK
    549.59 DKK / 1000ml
    Spare 164.41 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Spécification
Kemisk navn eller materiale Zinc chloride Solution
CAS 7646-85-7
Mængde 1000 mL
Molekylær formel Cl2Zn
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMIL Cl[Zn]Cl
IUPAC navn dichlorzink
Molekylvægt (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1M (0.1N)
Emballage Flaske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc chloride 0.1M Volumetric Solution
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Mention de danger
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.