Få mere at vide
Zinkklorid, puris. pa ACS reagens, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
6 x 250 g
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25kg
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Chloride |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Mængde | 25 kg |
| Lineær formel | ZnCl2 |
| FN nummer | 2331 |
| Formel vægt | 136.3g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
| Damptryk | 1mmHg (428°C) |