Få mere at vide
Zinc Chloride, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671420 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
500g
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15671420 25 kg 25kg
15681420 500 g 500g
15651420 1 kg 1kg
15661420 2.5 kg 2.5kg
15691420 6 x 1 kg Pakke med 6
15601430 6 x 2.5 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15671420 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1442225KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP , 98-100,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-85-7
Molekylær formel Cl2Zn
Molekylvægt (g/mol) 136.28
MDL nummer MFCD00011295
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC navn dichlorzink
SMIL Cl[Zn]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Chloride
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Mængde 25 kg
Lineær formel ZnCl2
FN nummer 2331
Formel vægt 136.3g/mol
Procent renhed 98 to 100.5%
Grad puriss.
Damptryk 1mmHg (428°C)