missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zinkklorid, joderet EU-farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12930574 Shop alle Fisher Chemical produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12930574

Brand: Fisher Chemical RP 235 1000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.

Tekniske data

Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Zinc Chloride
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1096602
Element Zinc Chloride
Mængde 1000 ml
Grad Eu. Ph.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc chloride solution,iodinated. European Pharmacopoeia Ref: 1096602 (RP 235)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.