Få mere at vide
Zinc Chloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Chloride Hydrate |
| CAS | 29604-34-0 |
| Molekylær formel | ZnCl2 .xH2O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Dichlorozinc |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.H2O.Zn/h2*1H;1H2;/q;;;+2/p-2 |
| SMIL | Cl[Zn]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.3 |