Få mere at vide
Zinc chloride hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11318677
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318677 10 g 10g
11328677 50 g 50g
11338677 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035782.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29604-34-0 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
Det bruges til en kilde til zinkion. Det kan også bruges alene eller sammen med phenoler til bevarelse af jernbanebindere, brandsikring af træ og med ammoniumchlorid som flusmiddel til lodning og ætsning af metaller. Det bruges som en moderat styrke Lewis-syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29604-34-0
Molekylær formel Cl2Zn
Molekylvægt (g/mol) 136.28
MDL nummer MFCD00011295
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc chloride hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel ZnCl2·xH2O
FN nummer UN3260
Merck Index 14,10132
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol (slightly),acetone (slightly),ether,and glycerol.
SMIL Cl[Zn]Cl
IUPAC navn dichlorzink
Formel vægt 136.29 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic