Få mere at vide
Zinc chloride hydrate, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11319627
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319627 10 g 10g
11309627 50 g 50g
11399617 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041247.09
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 29604-34-0 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
Zink(II)chloridhydrat bruges som loddemiddel og metalætsemiddel. Det bruges også til at bevare anatomiske prøver, træbeskyttelsesmidler, deodorant, desinficerende og balsamerende materialer. Det bruges som bejdsemiddel i tryk- og farvningsmaterialer og i vulkaniseringsprocesser af fiber og gummi. Det danner et kompleks med Ruhemanns lilla, som opnås ved at reagere ninhydrin med aminosyrer og aminer bruges til fingeraftryksdetektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29604-34-0
Molekylær formel Cl2Zn
Molekylvægt (g/mol) 136.28
MDL nummer MFCD00011295
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC navn dichlorzink
SMIL Cl[Zn]Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zinc chloride hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 136.29 (Anhydrous)