Få mere at vide
Zinkchlorid, Honeywell
Artikelnummer. 17278316 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
17278316 25 kg
1 options
Artikelnummer. 17278316 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 7218625KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc chloride
Smeltepunkt 287°C to 304°C
CAS 7646-85-7
Farve Hvid
pH 5 (20°C)
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 kg
Molekylær formel Cl2Zn
Synonym Dichlorozinc
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].[Zn++]
IUPAC navn zink(2+)dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 136.28
Procent renhed 100%
Emballage Papirpose med inliner