Få mere at vide
Zinkchlorid, vandrigt, 99,95% (metalbaseret)
Beschreibung
Zink(II)chlorid anvendes som katalysator, som dehydrerings- og kondenseringsmiddel, loddemiddel og metalætsemiddel. Det bruges også til at bevare anatomiske prøver, træbeskyttelsesmidler, deodorant, desinficerende og balsamerende materialer. Det bruges som bejdsemiddel i tryk- og farvningsmaterialer og i vulkaniseringsprocesser af fiber og gummi. Det er nyttigt som en elektrolyt i tørcellebatterier, i metalindustrien, i galvanisering af jern og som en elektrolyt til galvanisering. Det er nyttigt i en organisk syntese, for eksempel i Friedel-crafts acylering, Fisher indol syntese, Lucas reagens (zinkchlorid med HCl), aktivering af allyliske/benzyliske halogenider mod reaktion med olefiner eller med natriumcyanoborhydrid katalyseret reduktion af halogenider, organiske zink-reagenser til brug i organiske zinkreagenser og negiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 732 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Zinc chloride, anhydrous |
| Smeltepunkt | 290 °C |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Tæthed | 2.91 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Frit opløselig i vand og fortyndet saltsyre. Opløselig i alkohol, glycerol, ether og acetone. |
| Formel vægt | 136.29 |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc chloride, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.