Få mere at vide
Zinkchlorid, ACS, 97% min
Artikelnummer. 11321669
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321669 250 g 250g
11301669 1 kg 1kg
11311669 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012307.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136,28 g/mol
Det bruges som en katalysator, som et dehydrerings- og kondenseringsmiddel, loddemiddel og metalætsemiddel. Det bruges også til at bevare anatomiske prøver, træbeskyttelsesmidler, deodorant, desinficerende og balsamerende materialer. Det bruges ligeledes som bejdsemiddel i tryk- og farvningsmaterialer og i vulkaniseringsprocesser af fiber og gummi. Det er nyttigt som en elektrolyt i tørcellebatterier, i metalindustrien, i galvanisering af jern og som en elektrolyt til galvanisering. Det er nyttigt i organisk syntese, f.eks. i Friedel-Crafts acylatoin, Fisher indol syntese, Lucas reagens (zinkchlorid med HCl), aktivering af allyliske/benzyliske halogenider mod reaktion med olefiner eller med natriumcyanoborhydrid katalyseret reduktion af halogenider, organisk zinkreagenser til brug i, al-doli-reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-85-7
Molekylær formel Cl2Zn
Molekylvægt (g/mol) 136.28
MDL nummer MFCD00011295
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC navn dichlorzink
SMIL Cl[Zn]Cl
Tekniske data
Kogepunkt 732 °C
Kemisk navn eller materiale Zinc chloride
Smeltepunkt 290 °C
Navn note Til analyse ACS
Fysisk form Lump
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 97%
Tæthed 2.91 g/mL
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand og fortyndet HCl. Opløselig i alkohol, glycerol, ether og acetone.
Formel vægt 136.29
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc chloride