Få mere at vide
Zinc chloride, ACS, 97% min
Beskrivelse
Det bruges som en katalysator, som et dehydrerings- og kondenseringsmiddel, loddemiddel og metalætsemiddel. Det bruges også til at bevare anatomiske prøver, træbeskyttelsesmidler, deodorant, desinficerende og balsamerende materialer. Det bruges ligeledes som bejdsemiddel i tryk- og farvningsmaterialer og i vulkaniseringsprocesser af fiber og gummi. Det er nyttigt som en elektrolyt i tørcellebatterier, i metalindustrien, i galvanisering af jern og som en elektrolyt til galvanisering. Det er nyttigt i organisk syntese, f.eks. i Friedel-Crafts acylatoin, Fisher indol syntese, Lucas reagens (zinkchlorid med HCl), aktivering af allyliske/benzyliske halogenider mod reaktion med olefiner eller med natriumcyanoborhydrid katalyseret reduktion af halogenider, organisk zinkreagenser til brug i, al-doli-reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 732°C |
| Kemisk navn eller materiale | Zinc chloride |
| Smeltepunkt | 290 °C |
| Navn note | For analysis ACS |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water,and dilute HCl. Soluble in alcohol,glycerol,ether and acetone. |
| Formel vægt | 136.29 |
| Grad | ACS-reagens |
| Vis mere |