Få mere at vide
Zinkchlorid, 99,99%, (spormetalbasis), vandfri
Artikelnummer. 10279673 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10279673 25 g 25g
10197293 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10279673 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380130250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-85-7
Molekylær formel Cl2Zn
Molekylvægt (g/mol) 136.29
MDL nummer MFCD00011295
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC navn dichlorzink
SMIL Cl[Zn]Cl
Tekniske data
Kogepunkt 732,0 °C
Kemisk navn eller materiale Zinc chloride
Smeltepunkt 293,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Fritflydende små krystaller
Mængde 25 g
Emballage Ampul
Analyseprocentområde 99.99%
Tæthed 0.95
Lineær formel ZnCl2
Merck Index 15, 10331
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 432 g/100 ml (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, glycerol og ether, frit opløselig i acetone
Formel vægt 136.29
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis