Få mere at vide
Zinkchlorid, 25 mM aq. sol.
Artikelnummer. 15494579
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494579 100 mL 100ml
15484579 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62160.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-85-7
Molekylær formel Cl2Zn
Molekylvægt (g/mol) 136.28
MDL nummer MFCD00011295
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC navn dichlorzink
SMIL Cl[Zn]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc chloride
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Lineær formel ZnCl2
Formel vægt 136.28
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25mM aq. soln.