Få mere at vide
Zinkchlorid, 1 M i diethylether, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc chloride |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | -40 °C (-40 °F) |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 0.835 g/mL |
| Lineær formel | ZnCl2 |
| FN nummer | UN2924 |
| Merck Index | 14,10132 |
| Vis mere |