Få mere at vide
Zinkchlorid, 1 M i diethylether, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481827
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481827 100 mL 100ml
15491827 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042781.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7646-85-7 | Molekylformel: Cl2Zn | Molekylvægt: 136,28 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-85-7
Molekylær formel Cl2Zn
Molekylvægt (g/mol) 136.28
MDL nummer MFCD00011295
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC navn dichlorzink
SMIL Cl[Zn]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc chloride
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Flammepunkt -40 °C (-40 °F)
Emballage ChemSeal™ flasker
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 0.835g/mL
Lineær formel ZnCl2
FN nummer UN2924
Merck Index 14,10132
Formel vægt 136.29
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in diethyl ether