Få mere at vide
Zinkklorid, Reagecon™
Artikelnummer. 11513032 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11513032
Brand: Reagecon ZNCL20101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 1 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ZINC CHLORIDE 0.1M (0.1N)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: zinc chloride