Få mere at vide
Zinkklorid, 1,0M opløsning i diethylether, AcroSeal™
Artikelnummer. 10292572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
800 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10292572 100 ml 100ml
10029051 800 ml 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10292572 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370051000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 DKK
    651.65 DKK / 100ml
    Spare 128.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc chloride
Farve Blå-grå eller farveløs til gul
Navn note 1,0M-løsning i diethylether
CAS 7646-85-7
Koncentration 0,9 til 1,1 M
Tæthed 0.8400g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel Cl2Zn
Lineær formel ZnCl2
MDL nummer MFCD00011295
Mængde 100 ml
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Merck Index 15, 10331
Fysisk form Opløsning, kan indeholde en lille mængde bundfald
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMIL Cl[Zn]Cl
IUPAC navn dichlorzink
Molekylvægt (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Formel vægt 136.29
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc chloride, 1.0M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.