Få mere at vide
Zinc chloride, 0.7M soln. in THF
Artikelnummer. 15485747
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 15485747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32962.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinkchlorid er en meget brugt som en moderat styrke Lewis syre. I biokemisk forskning bruges dette som en kilde til zinkionen. Det kan også bruges alene eller sammen med phenoler til bevarelse af jernbanebindere, brandsikring af træ og med ammoniumchlorid som flusmiddel til lodning og ætsning af metaller. Zinkchlorid bruges i syntesen af ferrocenylarenerne. Det bruges til in situ-generering af organozinkat-reagenser ved at reagere med Grignard-forbindelser og også til at katalysere chlormethylering af harpikser til fastfase-peptidsyntese.
Opløselighed Opløseligt i vand (4320 mg
/ml ved 25 C), ethanol (lidt), °acetone (lidt), ether og glycerol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-85-7
Molekylær formel Cl2Zn
Molekylvægt (g/mol) 136.28
MDL nummer MFCD00011295
InChI nøgle JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC navn dichlorzink
SMIL Cl[Zn]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc chloride
Mængde 500 mL
Lineær formel ZnCl2
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Soluble in water (4320mg/ml at 25°C),ethanol (slightly),acetone (slightly),ether,and glycerol.
Formel vægt 136.29
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.7M soln. in THF
Tæthed 0.948