Få mere at vide
Zinkchlorid, 0,7 m soln. i THF
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinkchlorid er en meget brugt som en moderat styrke Lewis syre. I biokemisk forskning bruges dette som en kilde til zinkionen. Det kan også bruges alene eller sammen med phenoler til bevarelse af jernbanebindere, brandsikring af træ og med ammoniumchlorid som flusmiddel til lodning og ætsning af metaller. Zinkchlorid bruges i syntesen af ferrocenylarenerne. Det bruges til in situ-generering af organozinkat-reagenser ved at reagere med Grignard-forbindelser og også til at katalysere chlormethylering af harpikser til fastfase-peptidsyntese.
Opløselighed Opløseligt i vand (4320 mg
/ml ved 25 C), ethanol (lidt), °acetone (lidt), ether og glycerol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
Zinkchlorid er en meget brugt som en moderat styrke Lewis syre. I biokemisk forskning bruges dette som en kilde til zinkionen. Det kan også bruges alene eller sammen med phenoler til bevarelse af jernbanebindere, brandsikring af træ og med ammoniumchlorid som flusmiddel til lodning og ætsning af metaller. Zinkchlorid bruges i syntesen af ferrocenylarenerne. Det bruges til in situ-generering af organozinkat-reagenser ved at reagere med Grignard-forbindelser og også til at katalysere chlormethylering af harpikser til fastfase-peptidsyntese.
Opløselighed Opløseligt i vand (4320 mg
/ml ved 25 C), ethanol (lidt), °acetone (lidt), ether og glycerol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc chloride |
| Mængde | 100 mL |
| Tæthed | 0.948 |
| Lineær formel | ZnCl2 |
| FN nummer | UN1993 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (4320 mg/ml ved 25 °C), ethanol (let), acetone (let), æter og glycerol. |
| Formel vægt | 136.29 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.7M soln. in THF |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zinc chloride, 0.7M solution in THF
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Zinc chloride