Få mere at vide
Zinc, Certified AR for Analysis, Powder (Metal), Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gray |
| Smeltepunkt | 420°C |
| Kogepunkt | 907°C |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Damptryk | 1.3mbar 478 |
| Form | Powder/Solid |
| Formel vægt | 65.36g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zinc, powder
- Fare
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- Pyrofort fast stof Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P222-Undgå kontakt med luft.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.