Få mere at vide
Zinc, Certified AR for Analysis, Granulated Metal, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10346010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10346010
Brand: Fisher Chemical Z/0300/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Zinc, Certified AR for Analysis, Granulated Metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zinc
SMIL [Zn]
Tekniske data
Farve Gray
Smeltepunkt 419°C
Kogepunkt 907°C
Mængde 500 g
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 1.3mbar 478
Form Solid
Formel vægt 65.36g/mol