Få mere at vide
Zinc Carbonate, Pure, Basic, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10244260 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10244260 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10244260 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Z/0800/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
CAS 5263-02-5
Farve White
pH 8
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C2H6O12Zn5
MDL nummer MFCD00011519
InChI nøgle UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC navn pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
Molekylvægt (g/mol) 548.96
Formel vægt 549.01g/mol
Emballage Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc carbonate hydroxide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.