Få mere at vide
Zinc Carbonate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11457591 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11457591 500 g
11447591 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457591 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210473790
Kemiske identifikatorer
CAS 3486-35-9
Molekylær formel CO3Zn
Molekylvægt (g/mol) 125.388
InChI nøgle FMRLDPWIRHBCCC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc carbonate, zincspar, carbonic acid, zinc salt 1:1, zinc monocarbonate, natural smithsonite, zinc carbonate 1:1, unii-k8290ptq4f, hydrozincite?, zinc carbonic acid, zinc 2+ ion carbonate
PubChem CID 19005
IUPAC navn zinc;carbonate
SMIL C(=O)([O-])[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Carbonate
Mængde 500 g
Formel vægt 125.4