Få mere at vide
Zinkcarbonathydroxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Carbonate Hydroxide |
| CAS | 5263-02-5 |
| Molekylær formel | 2[C O3] . 5[Zn] . 6 [O H] |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Zinc Subcarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10 |
| SMIL | [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | Pentazink; dicarbonat; hexahydroxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 549.107 |
| Formel vægt | 541.632 |