Få mere at vide
Zinkcarbonathydroxid, TRC
Artikelnummer. 30457010
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30457010 1 g
1 options
Artikelnummer. 30457010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ4387001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Carbonate Hydroxide
CAS 5263-02-5
Molekylær formel 2[C O3] . 5[Zn] . 6 [O H]
Mængde 1 g
Synonym Zinc Subcarbonate
InChI formel InChI=1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2].[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC navn Pentazink; dicarbonat; hexahydroxid
Molekylvægt (g/mol) 549.107
Formel vægt 541.632