Få mere at vide
Zinkcarbonathydroxid, 58%, ekstra ren, pulver, (53% Zn min.), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10022830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10022830 1 kg Glasflaske 1kg
1 options
Artikelnummer. 10022830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222650010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5263-02-5 | C2H6O12Zn5 | 548.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc carbonate hydroxide
Navn note (53% Zn min.)
CAS 5263-02-5
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 53% min. (Zn) (Kompleksometri)
Molekylær formel C2H6O12Zn5
Lineær formel 3Zn(OH)2·2ZnCO3
MDL nummer MFCD00011519
Merck Index 13, 10184
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig
InChI nøgle UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC navn pentazink(2+)hexahydroxiddicarbonat
Molekylvægt (g/mol) 548.96
Formel vægt 549.01
Procent renhed 58%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.39
Tæthed 4.3900g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc carbonate hydroxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc carbonate hydroxide