Få mere at vide
Basisk zinkcarbonat, 97%, Zn> 58,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422008
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11422008
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14590.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5263-02-5 | C2H6O12Zn5 | 548.96 g/mol
Zinkcarbonat basic bruges som farmaceutisk mellemprodukt og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse Zinkcarbonat basic anvendes som farmaceutisk mellemprodukt og i kemisk
forskning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5263-02-5
Molekylær formel C2H6O12Zn5
Molekylvægt (g/mol) 548.96
MDL nummer MFCD00011519
InChI nøgle UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Synonym Zinc subcarbonate; Zinc carbonate hydroxide
IUPAC navn pentazink(2+)hexahydroxiddicarbonat
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc carbonate basic
Mængde 1000 g
Assay Procent Noter Zn >58.0%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 548.97
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc carbonate, basic
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Di[carbonato(2-)]hexahydroxypentazinc