Få mere at vide
Zinkbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Bromide |
| CAS | 7699-45-8 |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | Br2Zn |
| Synonym | Zinc bromide (ZnBr2), Zinc Dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMIL | Br[Zn]Br |
| IUPAC navn | dibromozink |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.19 |
| Formel vægt | 221.7658 |