Få mere at vide
Zinkbromid, TRC
Artikelnummer. 30456712
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30456712 100 g
1 options
Artikelnummer. 30456712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ438500100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Bromide
CAS 7699-45-8
Mængde 100 g
Molekylær formel Br2Zn
Synonym Zinc bromide (ZnBr2), Zinc Dibromide
InChI formel InChI=1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMIL Br[Zn]Br
IUPAC navn dibromozink
Molekylvægt (g/mol) 225.19
Formel vægt 221.7658