Få mere at vide
Zinkbromid puriss. vandfri,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16675723 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
2.5 kg
Artikelnummer.
16675723 2.5 kg
1 options
Artikelnummer. 16675723 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 02128S2.5KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Tekniske data
Kogepunkt 697°C (1,013 hPa)
Kemisk navn eller materiale Zinc bromide
Smeltepunkt 394°C
CAS 7699-45-8
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel Br2Zn
Lineær formel ZnBr2
Synonym Zinc dibromide
InChI nøgle VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Zn++].[Br-].[Br-]
IUPAC navn zink(2+)dibromid
Molekylvægt (g/mol) 225.19
Grad Syntese
Tæthed 4.22 g/cm3 (20°C)