Få mere at vide
Zinkbromid, Puriss., vandfri,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15640570 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15640570 1 kg 1kg
15630570 100 g 100g
15670570 500 g 500g
15680570 5 kg 5kg
15660570 4 x 5 kg Pakke med 4
15650570 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15640570 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 021281KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., vandfri,≥ 98 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7699-45-8
Molekylær formel Br2Zn
Molekylvægt (g/mol) 225.188
MDL nummer MFCD00011294
InChI nøgle VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC navn zink;dibromid
SMIL [Zn+2].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Bromide
Fysisk form Vandfri
Mængde 1 kg
Lineær formel ZnBr2
FN nummer 3260
Formel vægt 225.2g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad puriss.