Få mere at vide
Zinkbromidhydrat, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Zinkbromid er en optimal katalysator til stereospecifik og regioselektiv reaktion af silacyclopropaner med carbonylforbindelser. Zinkbromid anvendes som en Lewis-syre i organisk kemi. Har været brugt som et gennemsigtigt skjold mod stråling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc bromide hydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,10129 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (4470 mg/ml ved 20 °C), ethanol, ether, 90% alkohol (2000 mg/ml) og vand (4710 mg/ml ved 25 °C). |
| SMIL | [Zn+2].[Br-].[Br-] |
| IUPAC navn | zink;dibromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.188 |
| Vis mere |