Få mere at vide
Zinc bromide hydrate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11329748
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329748 100 g 100g
11339748 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044230.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 299465-28-4 | Br2Zn | 225.19 g/mol
Zinkbromid er en optimal katalysator til stereospecifik og regioselektiv reaktion af silacyclopropaner med carbonylforbindelser. Zinkbromid anvendes som en Lewis-syre i organisk kemi. Har været brugt som et gennemsigtigt skjold mod stråling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 299465-28-4
Molekylær formel Br2Zn
MDL nummer MFCD00011294
InChI nøgle VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc bromide hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,10129
Opløselighedsinformation Soluble in water (4470mg/ml at 20°C),ethanol,ether,90% alcohol (2000mg/ml),and water (4710mg/ml at 25°C).
SMIL [Zn++].[Br-].[Br-]
IUPAC navn zink(2+)dibromid
Molekylvægt (g/mol) 225.19
Formel vægt 225.19 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%