Få mere at vide
Zinc Bromide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10224550 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10224550 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10224550 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. Z/0750/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 697°C
Smeltepunkt 394°C
CAS 7699-45-8
Farve White
pH 4
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel Br2Zn
MDL nummer 11294
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
InChI nøgle VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Zn+2].[Br-].[Br-]
IUPAC navn zinc;dibromide
Molekylvægt (g/mol) 225.188
PubChem CID 10421208
Formel vægt 225.19g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.