Få mere at vide
Zinkbromid, vandret, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11399728
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399728 10 g 10g
11319738 50 g 50g
11309738 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044223.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225,188 g/mol
Anvendes hovedsageligt i havbrønde som komplet væske, stationær væske, ændrende væske. Det er også et vigtigt materiale i medicinsk industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7699-45-8
Molekylær formel Br2Zn
Molekylvægt (g/mol) 225.188
MDL nummer MFCD00011294
InChI nøgle VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC navn zink;dibromid
SMIL [Zn+2].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 650 °C
Kemisk navn eller materiale Zinc bromide
Smeltepunkt 394 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,10129
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i ethanol og opløseligt i ethylether. Opløselig i vand (ved 20 °C 4470 g/L).
Formel vægt 225.19
Procent renhed 99.999%
Brydningsindeks 1.5452
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 4.201 g/mL