Få mere at vide
Zinc bromide, anhydrous, 98%
Artikelnummer. p-7026491
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11470697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22510.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Zinc bromide, 98%, Br2Zn, CAS Number-7699-45-8, acmc-209p7h, zinc bromide, anhydrous 100g, zincbromide, zinc bromide hydrate, puratronic, ksc378m6n, zinc 2+ ion dibromide, zinc ii bromide, 500g, EM>9,, 650 deg.C, 4.201 | CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225.188 g/mol
Zinkbromidopløsning kan bruges som et gennemsigtigt skjold mod stråling. Det bruges som en optimal katalysator til stereospecifik og regioselektiv reaktion af silacyclopropaner med carbonylforbindelser. Den finder en applikation som Lewis syre i organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinkbromidopløsning kan bruges som et gennemsigtigt skjold mod stråling. Det bruges som en optimal katalysator til stereospecifik og regioselektiv reaktion af silacyclopropaner med carbonylforbindelser. Den finder en applikation som Lewis syre i organiske reaktioner.
Opløselighed Opløselig i
alkohol, ether, acetone og tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7699-45-8
Molekylær formel Br2Zn
Molekylvægt (g/mol) 225.188
MDL nummer MFCD00011294
InChI nøgle VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC navn zink;dibromid
SMIL [Zn+2].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 650°C
Kemisk navn eller materiale Zinc bromide
Smeltepunkt 394°C
Navn note anhydrous
Mængde 100 g
FN nummer UN3260
Beilstein EM>9,
Merck Index 14,10129
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,acetone and tetrahydrofuran.
Formel vægt 225.19
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.5452
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.201
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc bromide, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Zinc bromide