Få mere at vide
Zinkbromid, 99,999%, (spormetalbasis), ekstra ren
Artikelnummer. 10751871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751871 2.5 g Glasflaske 2.5g
10052630 10 g Glasflaske 10g
10484335 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10751871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212770025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7699-45-8
Molekylær formel Br2Zn
Molekylvægt (g/mol) 225.19
MDL nummer MFCD00011294
InChI nøgle VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC navn zink;dibromid
SMIL [Zn+2].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 697,0 °C
Kemisk navn eller materiale Zinc bromide
Smeltepunkt 394,0 °C
Navn note 99.999%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel ZnBr2
Fieser 02,463; 05,762; 08,535; 09,520; 10,461; 11,600; 13,349; 15,368; 16,389
Merck Index 15, 10328
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4470 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ether, opløsninger af alkalihydroxider, 1 g/0,5 ml 90% alkohol
Formel vægt 225.19
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.22
Tæthed 4.2200g/mL