Få mere at vide
Zinkbromid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11324018
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324018 50 g 50g
11344018 250 g 250g
11334018 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040413.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225,188 g/mol
I organisk kemi som en Lewis syre. Det er elektrolytten i zinkbromidbatteriet. Zinkbromidopløsninger kan bruges som et gennemsigtigt skjold mod stråling. I olie- og naturgasbrønde bruges opløsninger indeholdende zinkbromid til at fortrænge boremudder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7699-45-8
Molekylær formel Br2Zn
Molekylvægt (g/mol) 225.188
MDL nummer MFCD00011294
InChI nøgle VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC navn zink;dibromid
SMIL [Zn+2].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 650°C
Kemisk navn eller materiale Zinc bromide
Smeltepunkt 394°C
Farve Creme til hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,10129
Opløselighedsinformation Very soluble in water,alcohol,ether,acetone,tetrahydrofuran.
Formel vægt 225.19
Procent renhed 99.9%
Brydningsindeks 1.5452
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.201 g/mL