Få mere at vide
Zinc bromide, 98%, extra pure, anhydrous
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 697.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Zinc bromide |
| Smeltepunkt | 394.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Chunks and/or Powder |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | ZnBr2 |
| Fieser | 02,463; 05,762; 08,535; 09,520; 10,461; 11,600; 13,349; 15,368; 16,389 |
| Merck Index | 15,10328 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zinc bromide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P273-Undgå udledning til miljøet.