Få mere at vide
Zinkbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Artikelnummer. 15482787
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482787 250 mg 250mg
15462787 1 g 1g
15472787 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046880.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 168106-25-0 | C4F12N2O8S4Zn | 625,651 g/mol
Zinkbis(trifluormethylsulfonyl)imid anvendes som katalysator til enantioselektiv Friedel-Crafts alkylering af pyrroler medβ -CF3 acrylater, Stereoselektiv Diels-Alder reaktion, Tandem cyclopropan ring-åbning / Conia-en ringslutning Aromatisk nitrering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168106-25-0
Molekylær formel C4F12N2O8S4Zn
Molekylvægt (g/mol) 625.651
MDL nummer MFCD16621474
InChI nøgle QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131849436
IUPAC navn zink;bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Smeltepunkt 143 °C til 147 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lineær formel [(CF3SO2)2N]2Zn
Mængde 250 mg
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i CH2Cl2 og H2O.
Formel vægt 625.65
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide