missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zinc Bis(2-Ethylhexyl) Phosphorodithioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Bis(2-Ethylhexyl) Phosphorodithioate |
| CAS | 4259-15-8 |
| Molekylær formel | C32H68O4P2S4Zn |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Acorox 880, Additin RC 1529, Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt, DDP-Zn-O, Elco 108, Multadit OB, RC 3180, RC 31800, ZPTP 3, Zinc O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate, Zinc Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioateZinc di(2-Ethylhexyl) Dithiophosphate, Zinc o,o'-di-2-Ethylhexyldithiophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/2C16H35O2PS2.Zn/c2*1-5-9-11-15(7-3)13-17-19(20,21)18-14-16(8-4)12-10-6-2;/h2*15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,20,21);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Zn+2].CCCCC(CC)COP(=S)([S-])OCC(CC)CCCC.CCCCC(CC)COP(=S)([S-])OCC(CC)CCCC |
| IUPAC navn | zinc;bis(2-ethylhexoxy)-sulfanylidene-sulfido-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 772.47 |
| Formel vægt | 770.2767 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?