missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zinc Bis(2-Ethylhexyl) Phosphorodithioate, TRC

Artikelnummer. 30452566
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452566 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ43846025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zinc Bis(2-Ethylhexyl) Phosphorodithioate
CAS 4259-15-8
Molekylær formel C32H68O4P2S4Zn
Mængde 25 mg
Synonym Acorox 880, Additin RC 1529, Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt, DDP-Zn-O, Elco 108, Multadit OB, RC 3180, RC 31800, ZPTP 3, Zinc O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate, Zinc Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioateZinc di(2-Ethylhexyl) Dithiophosphate, Zinc o,o'-di-2-Ethylhexyldithiophosphate
InChI formel InChI=1S/2C16H35O2PS2.Zn/c2*1-5-9-11-15(7-3)13-17-19(20,21)18-14-16(8-4)12-10-6-2;/h2*15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,20,21);/q;;+2/p-2
SMIL [Zn+2].CCCCC(CC)COP(=S)([S-])OCC(CC)CCCC.CCCCC(CC)COP(=S)([S-])OCC(CC)CCCC
IUPAC navn zinc;bis(2-ethylhexoxy)-sulfanylidene-sulfido-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 772.47
Formel vægt 770.2767
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.