Få mere at vide
Zinkarsenid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373807
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373807 5 g 5g
11363807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11373807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035660.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes i fotooptiske applikationer og dopingmidler. Det bruges også som en komponent i fremstillingen af halvledere.
Zinkarsenid bruges i fotooptiske applikationer og dopingmidler. Det bruges også som en komponent i fremstillingen af halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12006-40-5
Molekylær formel As2Zn3
Molekylvægt (g/mol) 345.98
MDL nummer MFCD00049629
InChI nøgle RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc arsenide, trizincarsa-1,4-diene, zinc arsenide, pieces trace metals basis
PubChem CID 25147458
IUPAC navn bis(zincio-λ²-arsanyl)zink
SMIL [Zn].[Zn]=[As].[Zn]=[As]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc arsenide
Smeltepunkt 1015 °C
Fysisk form Brikker
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 5.528
Tæthed 5.528
FN nummer UN1557
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i fortyndet svovlsyre.
Formel vægt 345.95
Procent renhed 99.999%