Få mere at vide
Zinkarsenid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313228
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313228 10 g 10g
11323228 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036189.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Zinkarsenid bruges ofte som en komponent i fremstillingen af halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12044-55-2
Molekylær formel As2Zn
Molekylvægt (g/mol) 215.223
MDL nummer MFCD00151429
InChI nøgle KXUSEUKXCIKTBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc arsenide znas2, 1,2-diarsa-3-zincacycloprop-1-ene
PubChem CID 102601572
IUPAC navn $l^{2}-arsanylidenearsen;zink
SMIL [Zn].[As]=[As]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc arsenide
Fysisk form Lump
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1557
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 215.21
Procent renhed 99.999%